Learn More
Thermo Scientific™ Piastre trasparenti a fondo piatto Immuno non sterili a 96 pozzetti
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10795026
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Enhanced Binding
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Universal Binding
Certificato:
No
Yes
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
230 μL
280 µl
330 μL
330 µl
350 μL
350 µl
Codice a barre:
Includes Barcode
No
No Barcode
Dimensione della confezione:
pezzi 180
pezzi 50
pezzi 60
Viene testata la funzionalità del legame IgG di ogni lotto.
Codice prodotto. 10795026
Marca: Thermo Scientific™ 3455
Edge
Viene testata la funzionalità del legame IgG di ogni lotto.
Scelta di quattro superfici leganti per risultati affidabili e riproducibili nelle analisi colorimetriche.
Scelta di quattro superfici leganti per risultati affidabili e riproducibili nelle analisi colorimetriche con le piastre a 96 pozzetti a fondo piatto non sterili trasparenti Thermo Scientific™, con le piastre trasparenti Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ e Microtiter™ che sono ideali per i saggi immunologici quantitativi e qualitativi in fase solida.
96-Well Solid Plates:
  • Clear polystyrene
  • Choice of four surfaces for optimal binding
  • Alphanumerically labeled rows and columns
Surfaces:
  • Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B, and Universal Binding (UB) are for adsorption of hydrophobic molecules.
  • Thermo Scientific Medisorp and Immulon 2HB are slightly hydrophilic and bind a diverse range of biomolecules.
  • Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX, and Enhanced Binding(EB) are hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays.
  • Thermo Scientific MultiSorp is very hydrophilic and works well for glycans and water soluble proteins.
Ordering Information:
Please note that availability may vary by country. 467320, 456537, 460984 and 439454 include certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Certificato No
Formato Standard
Metodo di rilevamento Colorimetrico
Matrice 8 x 12
Imballaggio 50 Cases
Binding Type Slightly Hydrophilic
Colore Trasparente
Product Type Microplate
Materiale Polistirene
Volume (sistema metrico) pozzetto 330 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 280 µl
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Immulon 2 HB
Forma pozzetto Round, Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 50
N. per confezione 10
Bloccaggio piastra None
Quantità 50/Pk.
Target Molecule Proteins
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.