Specifica
Capacità (sistema metrico) | 950 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 32 oz. |
Colore | Clear |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 54 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 44 mm |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 205 mm |
Materiale | Glass (Type 3) |
Quantità | 12 |
Colore chiusura | Black |
Finitura collo | 58-400 |