Learn More
Hirschmann™ Pipetta graduata in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 11707951
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11707951
Marca: Hirschmann™ 1000160
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Clear Glass Graduated Pipettes with Amber Stain Graduation come with a cotton plug end as standard.
  • Short line
  • Acc. to DIN EN ISO 835
  • Graduated to tip, zero on top, type 3
Specifica
Classe Classe B
Materiale Vetro soda-calcico
Graduato
Colore graduazione Amber
Graduazioni 0.1 mL
Graduation Type Scala graduata ambra permanente con colore diffusione argento
Quantità Confezione da 12
Volume (sistema metrico) 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 360 ± 5 mm
Tipo Pipetta graduata