Learn More
Hirschmann™ Pipetta graduata in vetro sodico-calcico
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Short line
- Acc. to DIN EN ISO 835
- Graduated to tip, zero on top, type 3
Specifica
Specifica
| Classe | Classe B |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Amber |
| Graduazioni | 0.2 mL |
| Graduation Type | Graduazioni ambra permanenti con colore argento a diffusione |
| Quantità | Confezione da 6 |
| Volume (sistema metrico) | 50 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 450 ± 5 mm |
| Tipo | Pipetta graduata |