Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with Black Phenolic Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16124397 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Rivestimento interno chiusura:
Polyethylene Cone
Pulp/Tin Foil
Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 48
Codice prodotto. 16124397
Clear USP Type III soda-lime glass with wide mouth for easy removal of contents with graduations in mL and ounces
  • Graduated in both milliliters and ounces
  • Clear glass bottles are designed with a slight shoulder for easy pouring and handling
  • Wide mouth facilitates easy mixing, handling, and transfer of contents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 54 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 40 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 112 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 24
Colore chiusura Black
Finitura collo 58-400
Closure Included Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 109 mm
Product Type Graduated Bottle
Rivestimento interno chiusura Rubber
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 58-400 mm
Diametro (sistema metrico) 62 mm