Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16124377 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Quantità:
24
48
96
144
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 96
Codice prodotto. 16124377
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Caps feature a wide mouth for easy removal of contents.
  • Graduated in both milliliters and ounces
  • Clear glass bottles are designed with a slight shoulder for easy pouring and handling
  • Wide mouth facilitates easy mixing, handling, and transfer of contents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 29 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 20 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 71 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 48
Colore chiusura White
Finitura collo 33-400
Closure Included Yes
Graduated Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 68 mm
Product Type Graduated Bottle
Rivestimento interno chiusura Pulp/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 34 mm