Learn More
Metro™ Clear Label Holders for Wire Shelving
Codice prodotto. 15916771
Click to view available options
Dimensione dell'etichetta (sistema imperiale):
3 x 1.25 in.
13 x 1.25 in.
19 x 1.25 in.
25 x 1.25 in.
31 x 1.25 in.
43 x 1.25 in.
55 x 1.25 in.
Dimensione dell'etichetta (sistema metrico):
109.22 x 3.2 cm
139.5 x 3.2 cm
33 x 3.2 cm
48 x 3.2 cm
63.5 x 3.2 cm
7.5 x 3.2 cm
72.5 x 3.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) ripiano:
18 in.
24 in.
30 in.
36 in.
48 in.
60 in.
Lunghezza (sistema metrico) ripiano:
45.7 cm
61 cm
76 cm
91.4 cm
121.9 cm
152 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15916771
Marca: Metro™ 9990CL1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Snap-on plastic holders provide easy identification of shelf contents.
  • Clear plastic allows label colors to show through
  • Hold most commercial 1.25 in. (32 mm) labels
  • Labels not included
Specifica
Product Type Label Holder
Colore Clear
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ wire shelving, cantilever shelves
Dimensione dell'etichetta (sistema imperiale) 13 x 1.25 in.
Dimensione dell'etichetta (sistema metrico) 33 x 3.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) ripiano 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) ripiano 45.7 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -18 to 120.2°F
Temperature Range (Metric) -28 to 49°C
Materiale Plastic