Learn More
Labconco™ Clear Chemical Trap Canister With Stand
For use with FreeZone Freeze Dry Systems.
Marca:  Labconco™ 7815302
Codice prodotto. 15465953
  • 530.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Clear polypropylene canister allows visual inspection of trap contents
  • W x D x H: 17.8 x 17.8 x 33.0cm (7.0 x 7.0 x 13.0 in.)
  • Weight: 2.3kg (5.0 lb)
Specifica
Specifica
Canister
Polypropylene
Stand
17.8 cm
17.8 cm
33.0 cm
2.3 kg
Clear
Freeze Dry Systems
7.0 in.
7.0 in.
13.0 in.
5.0 lb.