Learn More
Corning™ Clear Polystyrene 96-Well EIA/RIA Microplates
Manufactured from clear medical grade polystyrene for strength and visibility. Corning™ Clear Polystyrene 96-Well Microplates present an excellent solution for cell culture and colorimetric (absorbance) assays. Use 96-well microplates for laboratory miniaturization and automation.
167.87€ - 260.36€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Trasparente |
Materiale | Polistirene |
Codice del prodotto | Marca | Proprietà di legame | Forma pozzetto | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Proprietà di legame | Forma pozzetto | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10293532
|
Corning™
9018 |
High Binding | Fondo piatto | 25/Pk. |
260.36€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10337891
|
Corning™
3591 |
Medium Binding | Fondo piatto | Individually Wrapped |
167.87€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10380982
|
Corning™
3797 |
Medium Binding | Round | 25/Pk. |
251.11€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
- Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Polistirene | |
Da 75 a 200 μl |
Without Lid | |
Trasparente | |
96 | |
Non-sterile |