Learn More
Cole-Parmer™ Clear Rain Gauge
Codice prodotto. 11744819 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11744819
Marca: Cole-Parmer™ 0331910
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Measure accumulated precipitation with these clear buterate cylindrical rain gauges. Easy to read rain level in English or Metric units
  • Cylindrical rain gauge
  • Easy to read
  • English or metric units
  • Meausres up to 9.92 in. rain fall
  • Includes buterate mounting bracket, screws and data recording sheet
  • Recording sheet logs rain fall data for up to one year
Specifica
Accuracy ±0.2 mm
Materiale Buterate
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Da utilizzare con (applicazione) Measuring rain water
Include Buterate mounting bracket, screws, data recording sheet