Learn More
Azpack™ Bottiglie a fondo piatto con bordo inclinato in vetro trasparente con tappi a vite in urea neri
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
150 ml
500 ml
Descrizione
- White flint, type III soda lime glass with flat sides and sloping shoulders
- Includes black urea screw cap
- Cap is lined with wood pulp-faced steran (PVDC)
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
Colore | Clear |
Materiale | Soda Lime Glass |
Quantità | 20/conf. |
Larghezza (sistema metrico) | 52 mm |
Colore chiusura | Nero |
Closure Included | Sì |
Bocca | Narrow, Threaded |
Altezza (sistema metrico) | 143 mm |
Rivestimento interno chiusura | Wood Pulp-faced PVDC |