Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia in vetro sodico-calcico trasparente con collo sagomato
40.59 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 mL
300 mL
500 ml
1000 mL
Altezza (sistema metrico):
67 mm
94 mm
104.8 mm
122.8 mm
143 mm
151 mm
215.6 mm
Descrizione
- Chiusura Vistop antimanomissione con rivestimento in PolyCone
- Certificazione ISO
- Vetro sodico-calcico trasparente
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Colore | Trasparente |
Diametro (sistema metrico) interno | 62mm |
Materiale | Type 3 Glass |
ID collo (sistema metrico) | 28mm |
N. per confezione | 20Pack |
Quantità | 20 Pack |
Colore chiusura | Bianco |
Materiale rivestimento interno | LDPE |
Closure Included | Sì |