Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia in vetro sodico-calcico trasparente con collo sagomato
15.97 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 mL
300 mL
500 ml
1000 mL
Altezza (sistema metrico):
67 mm
94 mm
104.8 mm
122.8 mm
143 mm
151 mm
215.6 mm
Descrizione
- Tamper evident vistop closure with polycone liner
- ISO certified
- Clear soda lime glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) interno | 28 mm |
Materiale | In vetro soda-calcico |
ID collo (sistema metrico) | 28 mm |
N. per confezione | Confezione da 40 |
Quantità | Confezione da 40 |
Colore chiusura | Bianco |
Materiale rivestimento interno | LDPE |
Closure Included | Sì |