Learn More
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Glass Bottles with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16114517 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1920 mL
3810 mL
3840 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polietilene espanso
Polpa/vinile
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 16114517
Edge
Clear, Type III soda-lime glass ideal for general, small to large volume storage
  • Features a wide mouth opening for easy transfer of contents
  • Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing
  • Manufactured from clear flint glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 54 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 40 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 112 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 24
Colore chiusura White
Finitura collo 58-400
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 109 mm
Product Type Standard Wide Mouth Bottle
Rivestimento interno chiusura Polpa/vinile
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 58-400 mm
Diametro (sistema metrico) 62 mm