Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Glass Jars with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16174427
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 ml
480 mL
960 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polietilene espanso
Polpa/vinile
Pulp/Vinyl
Quantità:
12
24
48
144
384
Clear, USP Type III soda-lime glass wide mouth design is great for large solid samples and allow for complete removal of contents. Ideal for soil sampling and environmental applications
Straight sided walls allow for the complete removal of contentsAvailable in a wide variety of sizes, from 1 to 32 oz.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 960 mL
Capacità (sistema imperiale) 32 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 86 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 74 mm
Da utilizzare con (applicazione) Soil Sampling and Environmental Applications
Include Cap
Altezza (sistema metrico) con chiusura 173 mm
Materiale Glass
Quantità 12
Colore chiusura White
Finitura collo 89-400
Chiarezza Clear
Certificazione/Conformità USP Type III Soda Lime Glass Wide Mouth Design is Great for Large Solid Samples and Allow for Complete Removal of Contents
Closure Included Yes
Bocca Wide
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Product Type Straight-sided Jar
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 89-400 mm
Diametro (sistema metrico) 96 mm
Tipo di chiusura Cap