Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Glass Jars with White Polypropylene Caps
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 ml
480 mL
960 ml
Quantità:
12
24
48
144
384
Descrizione
Clear, USP Type III soda-lime glass wide mouth design is great for large solid samples and allow for complete removal of contents. Ideal for soil sampling and environmental applications
Le pareti dritte consentono la rimozione completa del contenuto. Disponibili in un'ampia varietà di misure, da 1 a 32 once
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 960 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 32 once |
Colore | Trasparente |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 86 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 74 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Per il campionamento del suolo e applicazioni ambientali |
Include | Tappo |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 173 mm |
Materiale | Vetro |
Quantità | 12 |