Learn More
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Sterile Disinfectant
Ready to use sterile surface disinfectant based on IPA 70%
Marca: Diversey™ 101104901
Descrizione
ClearKlens IPA is a ready to use disinfectant for the Life Sciences cleanroom industry. ClearKlens IPA is based on 70% isopropyl alcohol. ClearKlens IPA is available as 900 mL bag in bottle trigger spray, and as 1 L bottle or 5 L canister. The 900 mL bottle has been filtered to 0.2 μm and irradiated. The 1 L/5 L has been filtered to 0.2 μm and aseptically filled.
Key properties
- ClearKlens IPA is a solution of 70% isopropyl alcohol and 30% water for injection (USP quality).
- ClearKlens IPA is a ready to use product for the disinfection of work surfaces and process equipment in cleanrooms
- ClearKlens IPA 900 mL trigger spray is an antisuck back- bag in bottle delivery system to eliminate product contamination during use.
- BPR approved pack and formulation
- Double bagged for easy transfer into the cleanroom.
Benefits
- Ready to use
- 0.2 μm filtered
- Gamma irradiated/aseptically filled and double bagged
- Detex labelled for proof of irradiation
- Double bagged for easy transfer into the cleanroom
- Odorless and Non tainting
- Broad spectrum of activity
Specifica
Surface Disinfectant | |
Sterile | |
For ES, GB, IE, IT, PT only | |
5 L |
6 to 9 | |
70% IPA/30% WFI USP | |
4 Pk. |
Sicurezza e movimentazione
- ClearKlens IPA VH1
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Propan-2-ol
Each lot is provided with: Certificate of Analysis, Certificate of Sterility, Certificate of Irradiation