Learn More
Thermo Scientific™ Click-On™ Inline Gas Filter Connectors
Use these quality end fittings o-rings, and other connectors for your Thermo Scientific™ Click-On™ Inline Filters.
101.36€ - 392.89€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Diametro (sistema imperiale) esterno | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Diametro (sistema imperiale) esterno | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10088952
|
Thermo Scientific™
60180-809 |
End Fitting | 0.125 in. | Brass |
198.12€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10766334
|
Thermo Scientific™
60180-810 |
Steel End Fitting | 0.125 in. | Steel |
311.18€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10351345
|
Thermo Scientific™
60180-811 |
End Fitting | 0.25 in. | Brass |
286.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 16-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10340925
|
Thermo Scientific™
60180-812 |
Steel End Fitting | 0.25 in. | Steel |
392.89€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10127844
|
Thermo Scientific™
60180-834 |
Wall Mounting Clamp | N/A | N/A |
101.36€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10117844
|
Thermo Scientific™
60180-813 |
Double Ended Connector to Connect Filter to Indicator | N/A | N/A |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
N/A | |||
Descrizione
Use these quality end fittings o-rings, and other connectors for your Thermo Scientific™ Click-On™ Inline Filters. The end fittings remain installed during filter replacement, thereby reducing the cost of clean gas.
- Incorporates needle valves that close lines and prevent contamination
- End fittings measure 0.125in. (0.3cm) or 0.25in. (0.6cm)
- Reusable
Specifica
Click-On Inline Filter |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.