Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Filtered 384-Format Pipette Tips
Thermo Scientific™ ClipTip™ 384-format pipette tips are designed for 384-format microplate applications, in conjunction with the E1-ClipTip electronic pipettes.
Marca: Thermo Scientific™ 94420053
598.48 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.25100kg
Descrizione
Thermo Scientific™ ClipTip™ 384-format pipette tips are designed for 384-format microplate applications, in conjunction with the E1-ClipTip electronic pipettes. Featuring an innovative ‘snap and seal’ tip attachment mechanism, the pipette tips ensure a light force with a secure tip attachment, enabling greater efficiency and confidence in your work.
Caratteristiche principali:- i puntali per pipetta ClipTip sono dotati di 'fascette' che bloccano i puntali in posizione sigillandoli perfettamente
- Un volta inseriti, i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione, sono sigillati e non si allentano, indipendentemente dalla pressione esercitata
- Il puntale ClipTip si fissa saldamente sulla pipetta F1-ClipTip con uno sforzo minimo, senza dover esercitare energiche pressioni sulla pipetta
Bassa ritenzione
- Ciascun puntale per pipette ClipTip si avvale della tecnologia a ritenzione ridotta per consentire il massimo recupero del campione
Qualità collaudata
- Puntali certificati per l'assenza di contaminazioni da RNasi, DNasi, DNA, ATP ed endotossine
Ecosostenibili
- Il sistema di ricarica ClipTip utilizza componenti riciclati e il 30% di plastica in meno
Versatile gamma di puntali
- Cinque formati a scelta: 20, 50, 200, 300 e 1000 μl
Rintracciabilità immediata
- Ciascun inserto per puntale è dotato di informazioni sul lotto e il volume impresse a getto d'inchiostro; la pratica codifica a colori semplifica la corrispondenza tra il colore del tappo dello stantuffo della pipetta F1-ClipTip e il corrispondente inserto del rack per puntali per pipette ClipTip
Nota:
la disponibilità varia in base al Paese.
Specifica
ClipTip 384 12.5, con rack, filtro, sterile | |
Sì | |
Not Autoclavable | |
3.0 cm | |
Standard 384 | |
Pink | |
ClipTip |
12.5 μl | |
Sterile | |
1.2 in. | |
Rack | |
10 x 384 tips/rack | |
Pipetta elettronica E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | |
Sterile & PCR Ready |