Learn More
Buerkle™ Sigillo di chiusura Close-it™
Prevenire perdite di campione con questi sigilli adesivi. I sigilli di chiusura Buerkle™ Close-it™ sono stati concepiti per prevenire perdite di campione dai fori creati dalle lance di campionamento. Le etichette presentano una struttura a sandwich (in alluminio/carta) che sigilla ermeticamente i contenitori (con una barriera antivapore).
Marca: Buerkle™ 5303-0016
67.53 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.77600kg
Descrizione
- Prevents hygroscopic powders from clumping together
- Provides quality control information (sampling date, release yes/no, name of tester, etc.)
- Available in different colors with printing in red, blue, green, yellow, black, neutral, without printing in white
- Close-it can be written on with ball-point pen, pencil or felt-tip marker
- The rear of the label is coated with a powerful adhesive
- Sticks firmly to most commercial containers, even to surfaces coated with fine powder, slightly moist or even frozen surfaces
- Supplied in handy rolls
- Cross perforations allow each label to be separated from the roll individually
Specifica
Sigillo di chiusura Close-it | |
Alluminio, Carta, Paper | |
Control Seal | |
Campionamento, usato per ottenere informazioni di controllo qualità (data campionamento, rilascio sì/no, nome di chi ha eseguito il test, ecc.) | |
H 95 x l 95 mm | |
95 mm |
Verde | |
Printed | |
Sì | |
500/Roll | |
95 mm |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)