Learn More
Electrothermal™ CMUA Series Stirring/Heating Mantles
Codice prodotto. 15583162
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15583162
Marca: Electrothermal™ 3601300
Magnetic stirrer and heating mantle in one convenient unit
  • Optimized heat transfer
  • Flexible coiled heating element wraps the heater around round-bottom flask
  • Safe handling is ensured with cool to the touch exterior
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Profondità (sistema imperiale) 6.875 in.
Profondità (sistema metrico) 17.4625 cm
Diametro (sistema metrico) interno 67 mm
Da utilizzare con Flasks
Altezza (sistema imperiale) 5.875 in.
Altezza (sistema metrico) 14.9225 cm
Lunghezza (sistema metrico) 17.4625 cm
Tensione 230 V
Product Type Stirring Heating Mantle
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Amperaggio 1 A