Learn More
VELP Scientifica CN 802 Analizzatore elementare Carbonio e Azoto
Analizzatore elementare veloce, versatile e altamente sensibile per la determinazione simultanea di Carbonio (Totale e TOC) e Azoto, in campioni micro e macro.
Marca: VELP Scientifica F30800090
Descrizione
Analizzatore elementare veloce, versatile e altamente sensibile per la determinazione simultanea del carbonio (totale e TOC) e dell'azoto, in campioni micro e macro. Il CN 802 permette l'analisi di una vasta gamma di campioni solidi, semisolidi e liquidi, ed progettato per operare in conformità con con i metodi di riferimenti ufficiali quali AOAC, AACC, ASBC, ISO, DIN, IFFO, OIV, ASTM, EPA.
DETERMINAZIONE C/N RAPIDA
- Il CN 802 esegue l'analisi di carbonio e azoto in soli 3-5 minuti. Rapida configurazione delle condizioni di lavoro con possibilità di eseguire leak test automatici per zona.
FLESSIBILE
- L’HighSensIR (rivelatore a infrarossi non dispersivo) e il LoGas™ TCD (rivelatore di conducibilità termica) garantiscono risultati estremamente precisi e la massima riproducibilità.
EFFICIENTE
- Grazie a una combustione ottimizzata e a una trappola fisica per l'acqua DriStep™, il costo per analisi viene sensibilmente ridotto. L'autocampionatore a 30 posizioni espandibile con altri 3 dischi garantisce la massima produttività e operatività.
VERSATILE
- IIl CN 802 permette di analizzare campioni solidi, semisolidi e liquidi fino a 1 g. È possibile selezionare tra Elio e Argon come carrier gas senza modifiche hardware e senza effetto memoria.
SMART E SICURO
- Il CN 802 è facile da usare grazie al potente e intuitivo CNSoft™ software. Il collegamente alla piattaforma cloud VELP Ermes permette di monitorare l’analizzatore elementare in qualsiasi momento, anche da remoto, e di usufruire di un supporto tecnico/analitico avanzato.
Specifica
Elemental Analyzer | |
Thermal Conductivity Detector, HighSensIR | |
Environmental Science, Agronomy, Food Safety, Organic Chemistry |