Learn More
BINDER™ CO2 Gassing Module
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Intervallo di concentrazione CO2:
0 to 1%
0 to 20%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- CO2 gassing module with NDIR CO2 sensor and analog output 4-20 mA
- Choose between 0 to 20% and 0 to 1%
Specifica
Specifica
| Intervallo di concentrazione CO2 | 0 to 20% |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | KBF 470/720/1060/1600, KBF PRO 260/470/720/1060/1600 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Gassing Module |
| Gas Type | CO2 |
| Include | NDIR CO2 Sensor and Analog Output 4 to 20 mA |