Learn More
Thermo Scientific™ Sistemi di backup CO2 e LN2 per congelatori a bassissime temperature
Codice prodotto. 11316391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
208-230V/60Hz models: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
230V/50Hz models (UK Plug): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)
Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Revco UxF, HERAfreeze HFU-T, Thermo Scientific TSU Series
Serie Forma 900, 7000 e 8600; serie HFU B e HFC; serie Revco CxF; serie TSC, Forma 7000 Series, HFU B Series, HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series
TDE Series Chest Freezers
TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco TLE Series (400 box and above)
TSX Universal
Thermo Scientific TSX Series
Thermo Scientific serie TSX
Tipo:
CO2 Backup
CO2 Backup, Factory Installed
CO2 Backup, Field Installed
Installazione in sede
LN2 Backup
LN2 Backup, Factory Installed
LN2 Backup, Field Installed
LN2 Backup, Field Installed, Standalone
LN2 Backup, Standalone
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11316391
Marca: Thermo Scientific™ FCO4567
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I sistemi di backup Thermo Scientific™ CO2 e LN2 per congelatori a bassissime temperature garantiscono la massima sicurezza per i campioni di importanza critica.
I sistemi di backup Thermo Scientific™ a CO2 e LN2 per i congelatori a bassissima temperatura, da utilizzare con i congelatori Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ e serie TS garantiscono una sicurezza ottimale per i campioni di importanza critica.
Features:
  • LN2 backup system maintains temperature down to -80°C with liquid nitrogen
  • CO2 backup system maintains temperature down to -67°C with CO2
Ordering Information:
Available as field- or factory-installed. Models for 300 box capacity models are standalone. Field-installed units must be installed by qualified professionals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo CO2 Backup, Field Installed
Gamma di temperatura -80°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco TLE Series (400 box and above)
Capacità Boxes (300)