Learn More
WTW™ CO2 Absorber Soda lime with Indicator
WTW™ CO2 Absorber Soda Lime with Indicator is supplied as granules and contains an indicator.
Marca:  WTW™ 209142
146.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15385925
  • 164.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Supplied as granules 1 mm to 2.5 mm
  • With indicator
  • For carbon dioxide absorption
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Soda Lime
OxiTop™ Respiration/Degradation Measurement Equipment
Indicator