Learn More
R&L Enterprises™ Bruciatore Bunsen gas illuminante
An excellent solution for heating, sterilization and combustion in the laboratory. R&L Enterprises™ Coal Gas Bunsen Burners generally produce the hottest flame possible.
Marca:  R&L Enterprises™ 4003
Codice prodotto. 12892144
  • 19.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Temperatures of 1000° to 1100°C can be obtained
  • Operated at a lower pressure than other gases and consequently the jet sizes are much larger than those for natural and especially LPG gases
  • Should never be used on other gases as the flame will be very large and uncontrolled
  • Standard coal gas supply is 6.25 -millibars
  • With air regulator and riffled gas inlet tube
Specifica
Specifica
Bruciatore Bunsen
11 mm
124 mm
1100°C
0.23 kg
Gas illuminante
9 mm
con regolatore dell'aria e tubo di ingresso del gas rigato
1 ciascuno