Learn More
3M™ Coarse Anti-Slip Tape
Coarse Anti-Slip Tape
766.00€ - 772.00€
Specifica
Colore Black
Lunghezza (sistema metrico) 20 m
Quantità confezione 1/Cs.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17277780
Vedere i documenti
3M™
7000145701
25 mm
766.00€
24 rotoli
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17287780
Vedere i documenti
3M™
7000145702
50 mm
766.00€
12 rotoli
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17297780
Vedere i documenti
3M™
7000145703
100 mm
772.00€
6 rotoli
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Anti-slip tape for extreme and heavy traffic areas
  • Extra-large abrasive particles resist clogging in muddy or oily conditions
  • Can be painted without losing friction properties
  • Suitable for use on agriculture and forestry equipment, road building, civil engineering, lorries, tractors, construction vehicles, cranes and building equipment
  • High performance adhesive
Specifica
Specifica
Black
20 m
1/Cs.