Learn More
Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15622290
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
6 x 500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-22-9
Formula molecolare CoH12N2O12
Molecular Weight (g/mol) 291.03
Numero MDL MFCD00149647
InChI Key QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate
Punto di fusione 55°C
Colore Red
Quantità 6 x 500 g
Formula lineare Co(NO3)2 · 6H2O
Numero UN UN1477
IUPAC Name cobalt(2+);dinitrate;hexahydrate
Peso formulazione 291.03g/mol
Percent Purity 98%
Grado Reagent
Imballaggio Poly Bottle
Aspetto Crystals or chips
Densità 1.87g/cm3