Learn More
Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cobalt(II) sulfate heptahydrate |
Quantità | 250 g |
Formula lineare | CoSO4 · 7H2O |
Numero UN | UN3077 |
Peso formulazione | 281.1g/mol |
Percent Purity | ≥99% |
Densità | 2.03g/mL at 25°C |