Learn More
Cobalt(II) sulfide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11332208
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Used in casting, smelting of metal, hard alloys. Glassy carbon is widely practiced as an electrode material in electrochemistry, as considerably as for high temperature crucibles and as a part of some prosthetic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-42-6
Formula molecolare CoS
Molecular Weight (g/mol) 90.99
Numero MDL MFCD00016032
InChI Key INPLXZPZQSLHBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cobalt sulfide, sycoporite, cobalt ii sulfide, cobalt sulphide, cobaltous sulfide, cobalt 2+ sulfide, cobalt monosulfide, cobalt sulfide amorphous, ccris 7728
PubChem CID 14832
IUPAC Name sulfanylidenecobalt
SMILES [S--].[Co++]
Spezifikation
Materiale o nome chimico Cobalt(II) sulfide
Punto di fusione >1116°C
Colore Red
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 91
Odore Odorless
Aspetto Red powder
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt