Learn More
Cobalt Nitrate, 6-Hydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cobalt Nitrate |
Nota nome | 6-Hydrate |
CAS | 10026-22-9 |
Quantità | 500 g |
Formula molecolare | CoH12N2O12 |
Numero MDL | MFCD00149647 |
Sinonimo | cobalt nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate |
InChI Key | QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Co+2] |
IUPAC Name | cobalt(2+);dinitrate;hexahydrate |
Vedi altri risultati |
Safety and Handling
Signal Word
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H301-Tossico se ingerito.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.