Learn More
Bollé Safety Lente di ricambio trasparente
Descrizione
L’essenziale tuttofare con un campo visivo panoramico! Vestibilità avvolgente senza alcuna interferenza visiva, COBRA offre una visione a 180° e una qualità ottica perfetta.La possibilità di sostituire le astine con una cinghia regolabile e un bordo di tenuta rende COBRA un modello altamente versatile.
Specifica
Specifica
Spessore (sistema metrico) | 2.2 mm |
Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
Monouso | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Sterilità | Non-sterile |