Learn More
Hach Lange™ Cuvetta COD
Standard pre-dosed, ready to use, pack of 25 COD Cuvette tubes features convenient and error-free dosing of reagents and provides precise and reliable measurements of values.
199.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Tipo Cuvetta COD
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Range Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Range Prezzo Quantità e disponibilità  
10714087
Vedere i documenti
Hach Lange™
LCK314
15 - 150 mg/l
199.00€
pezzi 25
Descrizione
Descrizione
  • COD chemical oxygen demand cuvette tube cell vial test 15 - 150mg/L O2 (pack of 25)
  • For use with DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, and DR5000 instruments
  • Cuvette test, (tube test / cell test / vial test)
  • Photometric, chemical oxygen demand (COD)
  • 15 - 150mg/L O2 measurement range
  • Dichromate method according to ISO 6060-1989 standard and DIN 38409-H41-H44
  • Standard pre-dosed, ready to use, pack of 25 
Specifica
Specifica
ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Cuvetta COD
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 24 mesi
Identificativo prodotto
  • CSB/COD/DCO
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric acid, Mercury(II) sulfate, Silver sulfate, potassium dichromate
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications