Learn More
behr Labor-Technik™ COD Digestor System
Capable of simultaneous EPA, ISO, or DIN method digestion of up to 8/12 COD samples. behr Labor-Technik™ COD Digestor System is a workstation comprising all necessary components for COD sample digestion.
7405.00€ - 8550.00€
Specifica
Product Type COD Digestor
Include Time/temperature regulator, heating block, holding frame, cooling bath, sample vessels, air-cooled condensers, condenser stand
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca No. of Places Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca No. of Places Prezzo Quantità e disponibilità  
10074130
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
behr Labor-Technik™
B00218405
8
7405.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10772001
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
behr Labor-Technik™
B00218406
12
8550.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Systems consist of the following components:
    • Microprocessor-controlled TRS 200 time/temperature regulator with COD program
    • Precision heating block CSB/E for RG2 vessels
    • Holding frame E/B for RG2 sample vessels
    • Cooling bath KW/N with mounting for E/B frame
    • Sample vessels RG 2
    • Air-cooled condensers LK 1
    • Condenser stand LS for LK condensers
Specifica
Specifica
COD Digestor
Time/temperature regulator, heating block, holding frame, cooling bath, sample vessels, air-cooled condensers, condenser stand