Learn More
Digi-Sense Coiled Extension Cable
Codice prodotto. 11875915 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Stile:
Type K, M to F Mini-Connector
Type T, M to F Mini-Connector
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11875915
Marca: Digi-Sense 9378502
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermocouple Coiled Extension Cable for remote applications.
  • Maximum temperature: 221°F (105°C)
  • Cables come in a variety of lengths.
  • Each probe comes with color coded ANSI standard connectors:
    • Type J: Black
    • Type K: Yellow
    • Type T: Blue
  • Custom designs or changes to this product are available upon request.
Specifica
Temperatura (sistema metrico) 105°C
Tipo Cavo di prolunga
Stile Type K, M to F Mini-Connector
Temperatura (sistema imperiale) 221°F
Lunghezza (sistema imperiale) 5 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 1.5 m