Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colcemid, 98+%
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Descrizione
Microtubule modulator that depolymerizes microtubules and inactivates spindle fiber formation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Quantità | 50 mg |
| Descrizione | Pale yellow |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microtubule modulator that depolymerizes microtubules and inactivates spindle fiber formation |
| Saggio | 98+% |
| Peso formulazione | 371.43 |
| Sensibilità | Air and Light Sensitive |
| Punto di fusione | 186°C |
| Solubilità | Soluble in 10mg/ml chloroform. Also soluble in ethanol |
| Forma | Powder |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido