Learn More
Cytiva Cold Dissociation Enzyme Mix - Kidney
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
:
Cell Culture Dissociation Reagent
Descrizione
- Works effectively at 4°C
- Minimized cell death and stress (defined as: apoptosis pathway markers, macrophages, etc.) and improved transcriptional profile of the single cells for more accurate results in single-cell sequencing and analysis
- Ready-made solution specifically for kidney tissue
- Optimized for the dissociation of the different segments that are operative in kidney tissue
- Optimized for use with the VIA Extractor™ tissue disaggregator
- One of the few systems that can sustain a cold temperature in a controlled manner. Effective dissociation at cooler temperatures increases viability and minimizes cell aggregation
Specifica
Specifica
| Linea cellulare | Enzyme, Kidney |
| Tipo di cellula | Enzyme, Kidney |
| Culture Type | Enzyme, Kidney |
| Forma | Liquid |
| Product Type | Cell Culture Dissociation Reagent |
| Tipo di reagente | Enzyme |
| Sterilità | Non-sterile |
| Con additivi | None |
| Senza additivi | None |
| Formulazione | Liquid Buffer and Enzyme Solution |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
For research use only (RUO). Not for diagnostic use.