Learn More
CPC™ Autoclavable Sanitary SIP Connectors
Click to view available options
Flessibile flangiato:
1/2 Hose Barb
3/8 Hose Barb
Dimensioni dei tubi:
3/4 x 1-1/2 in.
3/4 x 3/4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP Class VI |
| Da utilizzare con (applicazione) | SIP Processing |
| Dimensioni dei tubi | 3/4 x 3/4 in. |
| Flessibile flangiato | 3/8 Hose Barb |
| Materiale (guarnizione) | Platinum-cured Silicone |
| Formato | Free-floating |
| Product Type | ADCF SIP Connector |