missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Colistin sodium methanesulfonate, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 15428159
Click to view available options
Quantità:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Solubility
Freely soluble in water

Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 8068-28-8
Formula molecolare C58H105N16Na5O28S5
Molecular Weight (g/mol) 1749.811
Numero MDL MFCD00130824
InChI Key IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I
Sinonimo Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate
PubChem CID 131668505
IUPAC Name pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16,
SMILES CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]

Specifica

Materiale o nome chimico Colistin sodium methanesulfonate
Colore White to Yellow
Quantità 5g
Indice di Merck 14,2479
Informazioni di solubilità Freely soluble in water
Peso formulazione 1759.89

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato