Learn More
SCAT Collettore per HPLC
Raccogliere diversi tubi in un unico connettore - nessun problema con il collettore giusto! Il connettore per tubi è il connettore più flessibile del sistema SCAT.
Marca: SCAT 160137
83.10 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Per una connessione affidabile e pulita di tubi e capillari per la raccolta di liquidi. I collettori SCAT sono disponibili in versioni con fino a 8 opzioni di connessione, le connessioni sono laterali o verticali, in modo che i tubi possano essere collegati facilmente. Possono essere collegati tubi con diversi diametri da 2,3 a 11,5 mm. I connettori sono fatti di materiale PTFE, PFA o PP resistente alle sostanze chimiche.Specifica
Raccoglitore 8 in 1 | |
FTE/PFA | |
Fittings for 8 x 2.3/3.2 mm OD |
Collettore 8-in-1 per connettore a tubo, verticale, PTFE/PFA, 8 x 2,3/3,2 mm OD | |
Diametro del tubo. 2,3 mm / 3,2 mm O.D. |