Learn More
Soluzione primaria di colorazione, giallo
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Descrizione
This Primary Color Solution is a ready-to-use coloration standard presented in high-quality, tamper-evident bottles for use as a calibration and/or quality control standard. It is prepared with iron (III) chloride, hydrochloric acid and water.
- Manufactured according to European Pharmocopoeia Chapter 2 guidelines with a Balance Certificate of Calibration issued in accordance with ISO 17025
- Prepared gravimetrically on a weight/weight basis using OIML traceable weights
- Concentration verified using a high-performance spectrophotometer calibrated using ISO Guide 34 accredited spectrophotometric standards
- The Primary Color Solutions can be combined in precise ratios to form the Standard Color Solutions
Specifica
Materiale o nome chimico | Iron(III) Chloride |
Descrizione | European Pharmacopoeia Primary Color Solution |
CAS | 7705-08-0 |
Quantità | 100 ml |
Colore | Giallo |
Formula molecolare | Cl3Fe |
Numero MDL | MFCD00011005 |
InChI Key | RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
IUPAC Name | iron(3+) trichloride |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Identificativo prodotto
- PRIMARY YELLOW SOLUTION
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: iron trichloride, hydrochloric acid 37%