Learn More
Thermo Scientific™ Columbia Agar with Sheep Blood PLUS
Isolate and cultivate fastidious microorganisms with clearly visible haemolytic reactions (staphylococci and streptococci) with a medium containing sheep blood.
Marca:  Thermo Scientific™ PB5039A
13.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10463833
  • 14.45€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Rosso semaforo, opaco
Piastra unica da 90 mm
Agar with 5% Sheep Blood
17 g ± 5%
10/conf.
6-12°C, scuro
Germania
Agar
Flow pack a strato singolo
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6257942 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/04/2025 Catalog NumberPB5039A
Numero di lotto6257957 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/04/2025 Catalog NumberPB5039A
Numero di lotto6257927 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/04/2025 Catalog NumberPB5039A
Numero di lotto6257922 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/04/2025 Catalog NumberPB5039A
Numero di lotto6257932 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/04/2025 Catalog NumberPB5039A
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Columbia Agar with Sheep Blood PLUS >