Learn More
OHAUS™ Column Clamp
OHAUS™ Column Clamp is designed to securely grip and position a variety of laboratory glassware.
71.00€ - 73.25€
Specifica
Tipo | Column Clamp |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Diametro (sistema metrico) | 11 mm |
Lunghezza (sistema imperiale) braccio | 8.310 in. |
Lunghezza (sistema metrico) braccio | 211 mm |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15782359
|
OHAUS™
30392314 |
Small |
71.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15792359
|
OHAUS™
30392315 |
Medium |
72.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15702369
|
OHAUS™
30392316 |
Large |
73.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15712369
|
OHAUS™
30392317 |
X-Large |
73.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Corrosion-resistant stainless steel clamps provide excellent chemical resistance, durability, and can be autoclaved. Nickel-plated zinc clamps offer high-tensile strength at an economical price.
- Prevent accidents in the lab! Versatile multi-purpose LabJaws clamps securely hold glassware and irregularly-shaped objects. Select from a variety of grip sizes, prong styles and adjustment types.
- Choose from a variety of specialized LabJaws clamps with adjustable features to provide an exact fit for lab ware such as thermometers, thermocouples, columns, funnels, and round bottom flasks.
Specifica
Column Clamp | |
11 mm | |
211 mm |
Stainless Steel | |
8.310 in. | |
Column |