Learn More
OHAUS™ Montaggi a colonna
Codice prodotto. 15938465 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipo:
CS D52xx
SST D52xx
Peso (sistema metrico):
2.300 kg
4.100 kg
6.200 kg
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15938465
Marca: OHAUS™ 30424410
OHAUS™ Column Mounts are designed for use with a range of Defender™ 5000 Bases.
  • For use with a base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lingue Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX)
Size 35 cm
Peso (sistema metrico) 2.300 kg
Linea di prodotti Column Kit
Tipo CS D52xx