Learn More
OHAUS™ Montaggi a colonna
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipo:
CS D52xx
SST D52xx
Peso (sistema metrico):
2.300 kg
4.100 kg
6.200 kg
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
- For use with a base
Specifica
Specifica
| Lingue | Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX) |
| Size | 68 cm |
| Peso (sistema metrico) | 4.100 kg |
| Linea di prodotti | Column Kit |
| Tipo | SST D52xx |