Learn More
Ansell™ Comacier VHP Plus Heavy Duty Leather Gloves
Codice prodotto. 15565746
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Provides protection against cuts with flexibility and comfort. Ansell Comacier VHP Plus Heavy Duty Leather Gloves are made from high performance fibres using Techcor™ Knitting Technology.
  • Mechanical protection heavy duty gloves
  • Medium weight 10 gauge seamless knitted glove
  • Knit wrist ensures good fit
  • Unique traceability system on textile tag
  • Palm, fingers and artery guard made of leather for optimal protection
  • Provides the highest levels of mechanical resistance
  • Good flexibility and comfort
  • Superior grip when used with oils and greases due to leather patch
Applications:
  • Handling heavy and oily metal pieces
  • Handling sharp or irregular-edged metal parts
  • Press and stamping
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003
Colore Grigio composit.
Finitura esterna Leather Palm
Materiale Pelle
Product Type Mechanical Protection Gloves
Size 9
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Techcor™
Tipo di imballaggio 12 pairs in bag, 10 bags in carton
Serie VHP Plus
Lunghezza (sistema metrico) 240 to 260 mm