Learn More
Eppendorf™ Combitips™ Advanced Box 2.0
GREENER_CHOICE
Scatola riutilizzabile per conservare in modo sicuro 8 Combitips™ advanced (0,1 - 10 mL) per facilitare il fissaggio dei puntali.
Marca:  Eppendorf™ 0030089952
42.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17819869
  • 43.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Scatola riutilizzabile per conservare in modo sicuro 8 Combitips™ advanced (0,1 - 10 mL) per facilitare il fissaggio dei puntali.
  • Autoclavabile a 121°C (20 min.)
  • Disponibile in qualità Eppendorf (non sterile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Box Only
3, 2, 3
White
Polymer
Rettangolare
Non-sterile
15.5 x 12.5 x 16.2 cm
Empty Tip Box
Autoclavable
Combitips
8
No
Eppendorf Multipette
15.5 cm
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Combitips™ Advanced Box 2.0 >