Learn More
Eppendorf™ Combitips™ Advanced Tips for Multipette™ Multi-dispensers - Forensic DNA Grade
GREENER_CHOICE
Redesigned and optimized to meet needs of modern laboratory. Eppendorf™ Combitips advanced™ Pipette Tips - Forensic DNA Grade are quick at dispensing of identical volumes.
158.00€ - 162.65€
Specifica
Sterilità Non-sterile
Colore Colorless
Autoclavabile Not Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia Forensic DNA Grade (non-sterile)
Formato Individually Wrapped
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15645357
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030089855
1 mL Colorless
162.65€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15655357
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030089863
2.5 mL Colorless 158.00€
pezzi 100
Qty Price Break Available
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15665357
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030089871
5 mL Colorless 158.00€
pezzi 100
Qty Price Break Available
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal system components for all Eppendorf™ multipettes
  • Offers range of dispensing volumes with increments as low as 100 nanoliters
  • Elongated combitips in volumes 2.5 mL and 5 mL make it possible to reach bottom of laboratory vessels
  • Individual color coding facilitates quick identification of desired combitips
  • Unique funnel geometry ensures comfortable handling while preventing damage to gloves
Applications
  • Positive displacement principle
  • High-precision dispensing regardless of physical properties of liquid (eg: viscosity, volatility, density, temperature)
  • Prevents aerosol contamination with hermetically sealed piston for secure dispensing
  • Provides protection from radioactive and toxic substances
Specifica
Specifica
Non-sterile
Not Autoclavable
Individually Wrapped
100 Pk., Individually Blister-wrapped
Single-use
Yes
Polypropylene
Colorless
Forensic DNA Grade (non-sterile)
Extended Length, Positive Displacement
Pipette Tips
Eppendorf Multipette
CombiTips Advanced
Forensic Ready