Learn More
Fisherbrand™ Combs for HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
For use with HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Marca: Fisherbrand™ HU6-C1.5-8
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Color coded
- Height adjustable
- Offer complete control over loading volume
- Well depth to maximum 32-sample throughput
Specifica
HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit | |
8 | |
30 μL |
Comb | |
1.5 mm | |
4.5 mm |