Learn More
Fisherbrand™ Combs for Horizontal Tanks MultiSUB Midi Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm Thick
Codice prodotto. 11843313 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
16
2 Prep, 2 Marker
20
25
4 Prep, 2 Marker
8
Volume (sistema metrico) di campione:
15 μL
20 μL
24 μL
34 μL
41 μL
61 μL
115 μL
236 μL
540 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11843313
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
  • Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
  • Maximise sample volume
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 10-sample and 20-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Colore Red
Da utilizzare con (apparecchiatura) Horizontal Tanks MultiSUB Midi Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 1 Prep, 1 Marker
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Volume (sistema metrico) di campione 540 μL